Imprimer
Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-Phe(4-Br)-OH
H51978.03 H51978.06
H51978.03EA 118 EUR
H51978.03 H51978.06
Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH 95%
Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH
Purity: 95% CAS No.: 198561-04-5 Molecular Formula: C24H20BrNO4 Formula Weight: 466.33 Melting Point: 165-168° MDL No.: MFCD00273460
Formule: C₂₄H₂₀BrNO₄
Poids moléculaire: 466.30 g/mol
Point de fusion: 165…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00273460
Numéro CAS: 198561-04-5