Imprimer
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-p-iodo-Phe-OH, Fmoc-Phe(4-I)-OH
H51977.03 H51977.06
H51977.03EA 160 EUR
H51977.03 H51977.06
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 95%
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 82565-68-2 Molecular Formula: C24H20INO4 Formula Weight: 513.33 Melting Point: 213-217° Optical Rotation: -10° (c=1 in DMF) MDL No.: MFCD00672340
Formule: C₂₄H₂₀INO₄
Point de fusion: 213…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672340
Numéro CAS: 82565-68-2