Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-D-2-Nal-OH
Purity: 95%
CAS No.: 138774-94-4
Molecular Formula: C28H23NO4
Formula Weight: 437.49
Beilstein Reference: 7864489
MDL No.: MFCD00077044
Formule:
C₂₈H₂₃NO₄ Poids moléculaire: 437.495 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00077044 Numéro CAS: 138774-94-4 |