Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-fluoro-L-phenylalanine, Fmoc-p-fluoro-Phe-OH, Fmoc-Phe(4-F)-OH, (S)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, N-Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 169243-86-1
Molecular Formula: C24H20FNO4
Formula Weight: 405.42
Beilstein Reference: 8287377
MDL No.: MFCD00191197
Formule:
C₂₄H₂₀FNO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191197 Numéro CAS: 169243-86-1 |