Imprimer
4-Amino-L-Phenylalanine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Phe(4-NH₂)-OH, H-p-Amino-Phe-OH, H-Phe(4-NH2)-OH
H51970.03 H51970.06
H51970.03EA 98.2 EUR
H51970.03 H51970.06
4-Amino-L-Phenylalanine 95%
4-Amino-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 943-80-6 Molecular Formula: C9H12N2O2 Formula Weight: 180.20 MDL No.: MFCD00069927
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069927
Numéro CAS: 943-80-6