Imprimer
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-p-bromo-Phe-OH, Boc-Phe(4-Br)-OH
H51969.03 H51969.06
H51969.03EA 100 EUR
H51969.03 H51969.06
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 98%
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine
Purity: 98% CAS No.: 62129-39-9 Molecular Formula: C14H18BrNO4 Formula Weight: 344.20 Melting Point: 118-120° MDL No.: MFCD00237571
Formule: C₁₄H₁₈BrNO₄
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00237571
Numéro CAS: 62129-39-9