Boc-D-Tic-OH 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Boc-D-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 115962-35-1
Molecular Formula: C15H19NO4
Formula Weight: 277.32
MDL No.: MFCD00143818
Formule:
C₁₅H₁₉NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00143818 Numéro CAS: 115962-35-1 |