Imprimer
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-Phe(4-NO2)-OH, N-Fmoc-4-nitro-L-phenylalanine
H51962.03 H51962.06
H51962.03EA 57.5 EUR
H51962.03 H51962.06
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine
Purity: 98% CAS No.: 95753-55-2 Molecular Formula: C24H20N2O6 Formula Weight: 432.43 Melting Point: 213-223° Beilstein Reference: 5178656 MDL No.: MFCD00057810
Formule: C₂₄H₂₀N₂O₆
Point de fusion: 213…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057810
Numéro CAS: 95753-55-2