(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(R)-(+)-N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid, Boc-D-Homopro-OH, Boc-D-HoPro-OH, (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 28697-17-8
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 116-119°
Beilstein Reference: 480023
Optical Rotation: +68°, (c=1 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00237380
Formule:
C₁₁H₁₉NO₄ Point de fusion: 116…119 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00237380 Numéro CAS: 28697-17-8 |