(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-iodophenyl)propanoic acid 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Boc-Phe(4-I)-OH, Boc-p-iodo-Phe-OH
Purity: 98%
CAS No.: 62129-44-6
Molecular Formula: C14H18INO4
Formula Weight: 391.21
Melting Point: 150° dec.
Beilstein Reference: 4503851
Optical Rotation: +22.5° (c=1 in ethyl acetate)
MDL No.: MFCD00037119
Formule:
C₁₄H₁₈INO₄ Point de fusion: 150 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00037119 Numéro CAS: 62129-44-6 |