Imprimer
2,2'-(9,9-Dioctyl-9H-fluorène-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane) 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,2'-(9,9-Dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane), 9,9-Dioctylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
H51955.03 H51955.06
H51955.03EA 89.7 EUR
H51955.03 H51955.06
2,2'-(9,9-Dioctyl-9H-fluorène-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane) 95%
2,2'-(9,9-Dioctyl-9H-fluorène-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane)
Purity: 95% CAS No.: 196207-58-6 Molecular Formula: C41H64B2O4 Formula Weight: 642.58 MDL No.: MFCD16294554
Formule: C₄₁H₆₄B₂O₄
Poids moléculaire: 642.58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294554
Numéro CAS: 196207-58-6