Imprimer
Fluorene-2-boronic acid pinacol ester 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 9H-Fluorene-2-boronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)-9H-fluorene, 2-(9H-Fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(9H-Fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane
H51947.03 H51947.06
H51947.03EA 45.1 EUR
H51947.03 H51947.06
Fluorene-2-boronic acid pinacol ester 95%
Fluorene-2-boronic acid pinacol ester
Purity: 95% Molecular Formula: C19H21BO2 Formula Weight: 292.18 MDL No.: MFCD16294548
Formule: C₁₉H₂₁BO₂
Poids moléculaire: 292.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294548
Numéro CAS: 922706-40-9