Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
9,10-Anthracenediboronic acid bis(pinacol) ester, Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester, 9,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl[1.3.2]dioxaborolan-2-yl)anthracene, 9,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anthracene
Purity: 95%
CAS No.: 863992-56-7
Molecular Formula: C26H32B2O4
Formula Weight: 430.16
MDL No.: MFCD16294538
Formule:
C₂₆H₃₂B₂O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16294538 Numéro CAS: 863992-56-7 |