Benzo[b]thiophene-3-boronic acid pinacol ester 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane, 2-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 95%
CAS No.: 171364-86-6
Molecular Formula: C14H17BO2S
Formula Weight: 260.16
MDL No.: MFCD11110552
Formule:
C₁₄H₁₇BO₂S Poids moléculaire: 260.16 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11110552 Numéro CAS: 171364-86-6 |