Imprimer
2-Pyridin-3-yl-1H-benzimidazole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Pyridin-3-yl)-1H-benzo[d]imidazole
H51785.06 H51785.14
H51785.06EA 79.4 EUR
H51785.06 H51785.14
2-Pyridin-3-yl-1H-benzimidazole 97%
2-Pyridin-3-yl-1H-benzimidazole
Purity: 97% CAS No.: 1137-67-3 Molecular Formula: C12H9N3 Formula Weight: 195.22 Odour: Odourless Melting Point: 254-260° MDL No.: MFCD00022665
Formule: C₁₂H₉N₃
Point de fusion: 254…260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022665
Numéro CAS: 1137-67-3