2-(4-Pyridyl)benzimidazole 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 2208-59-5
Molecular Formula: C12H9N3
Formula Weight: 195.22
Odour: Odourless
Melting Point: 216-221°
MDL No.: MFCD00453948
Formule:
C₁₂H₉N₃ Point de fusion: 216…221 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00453948 Numéro CAS: 2208-59-5 |