Imprimer
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 4-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperazine-1-carboxylate
H51743.03 H51743.06
H51743.03EA 92.1 EUR
H51743.03 H51743.06
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 936694-19-8 Molecular Formula: C22H35BN2O4 Formula Weight: 402.34 Beilstein Reference: 18669672 MDL No.: MFCD16294502
Formule: C₂₂H₃₅BN₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294502
Numéro CAS: 936694-19-8