(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(S)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, (3S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
Purity: 98%
CAS No.: 122536-76-9
Molecular Formula: C9H18N2O2
Formula Weight: 186.25
Melting Point: 50-54°
Beilstein Reference: 5377813
Optical Rotation: -23° (c=1 in methanol)
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00143194
Formule:
C₉H₁₈N₂O₂ Poids moléculaire: 186.26 g/mol Point de fusion: 50…54 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00143194 Numéro CAS: 122536-76-9 UN: 3259 ADR: 8 III |