Imprimer
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): trans-4-Hydroxy-L-proline methyll ester hydrochloride, H-Hyp-OMe·HCl, H-Hyp-OMe.HCl, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid methyll ester hydrochloride, Methyl (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
H51726.06 H51726.14
H51726.06EA 56.8 EUR
H51726.06 H51726.14
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 40216-83-9 Molecular Formula: C6H11NO3.HCl Formula Weight: 181.62 Beilstein Reference: 4716932 MDL No.: MFCD00080855
Formule: C₆H₁₁NO₃·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080855
Numéro CAS: 40216-83-9