Imprimer
Ethyl-5-aminovalerate hydrochloride 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H51682.MD H51682.03
H51682.MDEA 89.3 EUR
H51682.MD H51682.03
Ethyl-5-aminovalerate hydrochloride 96%
Ethyl-5-aminovalerate hydrochloride
Purity: 96% CAS No.: 29840-57-1 Molecular Formula: C7H15NO2.HCl Formula Weight: 181.66 MDL No.: MFCD12546205
Formule: C₇H₁₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546205
Numéro CAS: 29840-57-1