Imprimer
tert-Butylmagnesium chloride 1 M dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H51164.AE H51164.AP
H51164.AEEA 258 EUR
H51164.AE H51164.AP
tert-Butylmagnesium chloride 1 M dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
tert-Butylmagnesium chloride
CAS No.: 677-22-5 Molecular Formula: C4H9ClMg Formula Weight: 116.87 UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD00000465
Formule: C₄H₉ClMg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000465
Numéro CAS: 677-22-5
UN: 3399
ADR: 4.3,II