Imprimer
3-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H51161.AD H51161.AE
H51161.ADEA 233 EUR
H51161.AD H51161.AE
3-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
3-Chlorophenylmagnesium bromide
CAS No.: 36229-42-2 Molecular Formula: C6H4BrClMg Formula Weight: 215.76 UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00672003
Formule: C₆H₄BrClMg
Poids moléculaire: 215.757 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672003
Numéro CAS: 36229-42-2
UN: 2924
ADR: 3 II