Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H51136.03 H51136.06 H51136.14
H51136.03EA 42 EUR
H51136.03 H51136.06 H51136.14
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine
Purity: 98% CAS No.: 62965-35-9 Molecular Formula: C11H21NO4 Formula Weight: 231.29 Melting Point: 118-121° MDL No.: MFCD00065574
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
Point de fusion: 118…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065574
Numéro CAS: 62965-35-9