Imprimer
4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H51108.MD H51108.03
H51108.MDEA 72.8 EUR
H51108.MD H51108.03
4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride 97%
4-Amino-1-(2-pyridyl)piperidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 77145-39-2 Molecular Formula: C10H15N3.HCl Formula Weight: 213.71 MDL No.: MFCD09607833
Formule: C₁₀H₁₆ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607833
Numéro CAS: 77145-39-2