Imprimer
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50816.03 H50816.MD
H50816.03EA 374 EUR
H50816.03 H50816.MD
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde 95%
4-Phenyltetrahydropyran-4-carboxaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 66109-88-4 Molecular Formula: C12H14O2 Formula Weight: 190.24 MDL No.: MFCD08061006
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061006
Numéro CAS: 66109-88-4