Imprimer
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50784.03 H50784.MD
H50784.03EA 169 EUR
H50784.03 H50784.MD
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine 95%
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine
Purity: 95% CAS No.: 46196-54-7 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 MDL No.: MFCD08060984
Formule: C₁₁H₁₅NO
Poids moléculaire: 177.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060984
Numéro CAS: 46196-54-7