3-(Benzyloxy)pyrrolidine 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 420137-14-0
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
MDL No.: MFCD08060975
Formule:
C₁₁H₁₅NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08060975 Numéro CAS: 420137-14-0 |