Imprimer
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50435.03 H50435.06
H50435.03EA 119 EUR
H50435.03 H50435.06
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 144026-74-4 Molecular Formula: C10H10N2O Formula Weight: 174.20 Melting Point: 90-91° MDL No.: MFCD01940432
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Point de fusion: 90…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01940432
Numéro CAS: 144026-74-4