Imprimer
2-Pyrazinecarbonyl chloride ≥90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H50418.03 H50418.06
H50418.03EA 199 EUR
H50418.03 H50418.06
2-Pyrazinecarbonyl chloride ≥90%
2-Pyrazinecarbonyl chloride
Purity: 90+% CAS No.: 19847-10-0 Molecular Formula: C5H3ClN2O Formula Weight: 142.55 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00792886
Formule: C₅H₃ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792886
Numéro CAS: 19847-10-0
EINECS: 243-367-4
ADR: 8,II