Imprimer
N-Boc-1,3-propanediamine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
H50304.03 H50304.06
H50304.03EA 49 EUR
H50304.03 H50304.06
N-Boc-1,3-propanediamine 95%
N-Boc-1,3-propanediamine
Purity: 95% CAS No.: 75178-96-0 Molecular Formula: C8H18N2O2 Formula Weight: 174.24 Melting Point: ca 22° UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD00210021
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
Point de fusion: ∼ 22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210021
Numéro CAS: 75178-96-0
ADR: 8,III