Glycine dimethylamide 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Amino-N,N-dimethylacetamide
Purity: 97%
CAS No.: 1857-19-8
Molecular Formula: C4H10N2O
Formula Weight: 102.14
Odour: Amine-like
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD06655265
Formule:
C₄H₁₀N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06655265 Numéro CAS: 1857-19-8 ADR: 8,III |