4-(Diethylamino)butylamine 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 96%
CAS No.: 27431-62-5
Molecular Formula: C8H20N2
Formula Weight: 144.26
Boiling Point: 72-24°/10mm
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00014836
Formule:
C₈H₂₀N₂ Point d'ébullition: 72…24 °C (10 mmHg) Densité: 0,83 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014836 Numéro CAS: 27431-62-5 EINECS: 248-456-1 ADR: 8,III |