4-(Dimethylamino)butylamine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N1,N1-Dimethylbutane-1,4-diamine
Purity: 98%
CAS No.: 3529-10-0
Molecular Formula: C6H16N2
Formula Weight: 116.21
Refractive Index: 1.4400
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00047977
Formule:
C₆H₁₆N₂ Poids moléculaire: 116.21 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00047977 Numéro CAS: 3529-10-0 EINECS: 222-559-1 ADR: 8 III |