Imprimer
N-Boc-S-methyl-L-cysteine 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Boc-Cys(Me)-OH
H50217.03 H50217.06
H50217.03EA 106 EUR
H50217.03 H50217.06
N-Boc-S-methyl-L-cysteine 96%
N-Boc-S-methyl-L-cysteine
Purity: 96% CAS No.: 16947-80-1 Molecular Formula: C9H17NO4S Formula Weight: 235.30 MDL No.: MFCD00076923
Formule: C₉H₁₇NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00076923
Numéro CAS: 16947-80-1