Imprimer
Boc-Cys(Et)-OH
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50216.03 H50216.06
H50216.03EA 110 EUR
H50216.03 H50216.06
Boc-Cys(Et)-OH
Boc-Cys(Et)-OH
CAS No.: 16947-82-3 Molecular Formula: C10H19NO4S Formula Weight: 249.33 MDL No.: MFCD00076919
Formule: C₁₀H₁₉NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00076919
Numéro CAS: 16947-82-3