Imprimer
Ac-β-Ala-OH 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Ac-β-Ala-OH, 3-Acetamidopropanoic acid, N-Acetyl-beta-alanine, N-Acetyl-b-alanine
H50208.03 H50208.06
H50208.03EA 51 EUR
H50208.03 H50208.06
Ac-β-Ala-OH 97%
Ac-β-Ala-OH
Purity: 97% CAS No.: 3025-95-4 Molecular Formula: C5H9NO3 Formula Weight: 131.13 Melting Point: 77° MDL No.: MFCD00037296
Formule: C₅H₉NO₃
Poids moléculaire: 131.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037296
Numéro CAS: 3025-95-4
EINECS: 221-185-6