2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-carboxaldehyde 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
MDL No.: MFCD07781136