Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 362661-83-4
Molecular Formula: C8H6N2O
Formula Weight: 146.15
Melting Point: 83-86°
MDL No.: MFCD06739029
Formule:
C₈H₆N₂O Point de fusion: 83…86 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06739029 Numéro CAS: 362661-83-4 |