7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
7-Azaindole-5-boronic Acid Pinacol Ester
Purity: 97%
CAS No.: 754214-56-7
Molecular Formula: C13H17BN2O2
Formula Weight: 244.10
Melting Point: 241-245°
MDL No.: MFCD08060937
Formule:
C₁₃H₁₇BN₂O₂ Poids moléculaire: 244.101 g/mol Point de fusion: 241…245 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08060937 Numéro CAS: 754214-56-7 |