6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-ol
Purity: 98%
CAS No.: 72754-05-3
Molecular Formula: C8H5BrN2O
Formula Weight: 225.05
Melting Point:
Formule:
C₈H₅BrN₂O Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11226504 Numéro CAS: 72754-05-3 |