Imprimer
(4-Aminopyridin-3-yl)methanol 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H50033.03 H50033.06
H50033.03EA 171 EUR
H50033.03 H50033.06
(4-Aminopyridin-3-yl)methanol 95%
(4-Aminopyridin-3-yl)methanol
Purity: 97% CAS No.: 138116-34-4 Molecular Formula: C6H8N2O Formula Weight: 124.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 167-169° MDL No.: MFCD06203066
Formule: C₆H₈N₂O
Point de fusion: 167…169 °C
Numéro MDL: MFCD06203066
Numéro CAS: 138116-34-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III