Imprimer
Platine 5% sur une pâte de charbon actif Type 128M
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H37641.06 H37641.14 H37641.22
H37641.06EA 129 EUR
H37641.06 H37641.14 H37641.22
Platine 5% sur une pâte de charbon actif Type 128M
Platine
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Solid Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1