1,3-Di-tert-butyl-2-methoxybenzene 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 1516-95-6
Molecular Formula: C15H24O
Formula Weight: 220.35
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 124°/9mm
MDL No.: MFCD20483412
Formule:
C₁₅H₂₄O Poids moléculaire: 220.356 g/mol Point d'ébullition: 124 °C (9 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD20483412 Numéro CAS: 1516-95-6 |