Imprimer
Pipérazine hexahydraté 97+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Piperazine hydrate
H37069.0B H37069.30
H37069.0BEA 143 EUR
H37069.0B H37069.30
Pipérazine hexahydraté 97+%
Pipérazine hexahydraté
Purity: 97+% CAS No.: 142-63-2 Molecular Formula: C4H10N2.xH2O Formula Weight: 86.14anhy Flash Point: 100°(212°F) Physical Form: Crystalline powder or flake Appearance: White Odour: Weak, characteristic pH: 11-12 Melting Point: 42-46° Boiling Point: 125-130° UN No.: UN2579 MDL No.: MFCD00149389
Formule: C₄H₁₀N₂·6H₂O
Poids moléculaire: 194.23 g/mol
Point d'ébullition: 125…130 °C
Point de fusion: 42…46 °C
Point éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149389
Numéro CAS: 142-63-2
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8 III
Indice Merck: 12,07617