Imprimer
4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(4-Fluorobenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone
H34429.14 H34429.03 H34429.06
H34429.14EA 216 EUR
H34429.14 H34429.03 H34429.06
4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione 97%
4,4,4-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)butane-1,3-dione
Purity: 97% CAS No.: 582-65-0 Molecular Formula: C10H6F4O2 Formula Weight: 234.15 Melting Point: 40-44° MDL No.: MFCD03419766
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Poids moléculaire: 234.15 g/mol
Point de fusion: 40…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419766
Numéro CAS: 582-65-0