Imprimer
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H34406.03 H34406.09
H34406.03EA 44.8 EUR
H34406.03 H34406.09
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 114382-20-6 Molecular Formula: C9H7BrN2 Formula Weight: 223.07 Melting Point: 130-132° MDL No.: MFCD01940435
Formule: C₉H₇BrN₂
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01940435
Numéro CAS: 114382-20-6