Imprimer
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
H34384.14 H34384.22
H34384.14EA 99.9 EUR
H34384.14 H34384.22
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 98%
trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 49708-81-8 Molecular Formula: C13H15ClO2 Formula Weight: 238.71 Melting Point: 249-254° MDL No.: MFCD06797626
Formule: C₁₃H₁₅ClO₂
Poids moléculaire: 238.71 g/mol
Point de fusion: 249…254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797626
Numéro CAS: 49708-81-8