Imprimer
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H34381.03 H34381.09
H34381.03EA 69.4 EUR
H34381.03 H34381.09
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 5059-30-3 Molecular Formula: C9H6ClNO Formula Weight: 179.61 Melting Point: ca 212° dec. MDL No.: MFCD00111620
Formule: C₉H₆ClNO
Point de fusion: ∼ 212 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00111620
Numéro CAS: 5059-30-3