3-(9-Anthryl)propionic acid 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 41034-83-7
Molecular Formula: C17H14O2
Formula Weight: 250.30
Melting Point: 193-197°
MDL No.: MFCD00068641
Formule:
C₁₇H₁₄O₂ Poids moléculaire: 250.30 g/mol Point de fusion: 193…197 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00068641 Numéro CAS: 41034-83-7 |