Imprimer
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-sulphonyl chloride, 4'-Chlorobiphenyl-4-sulphonyl chloride
H34182.09 H34182.03
H34182.09EA 309 EUR
H34182.09 H34182.03
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride 96%
[4-(4-Chlorophenyl)phenyl]sulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 20443-74-7 Molecular Formula: C12H8Cl2O2S Formula Weight: 287.17 Melting Point: 107-108° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD01631918
Formule: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Point de fusion: 107…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631918
Numéro CAS: 20443-74-7
ADR: 8,II